Print…
t-Boc-N-Amido-PEG2-acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIPG1800-100MG BIPG1800-1G
APOSBIPG1800-100MGEA 0 EUR
APOSBIPG1800-100MG APOSBIPG1800-1G
t-Boc-N-Amido-PEG2-acid
t-Boc-N-Amido-PEG2-acid
Fórmula: C₁₂H₂₃NO₆
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22056304
Número CAS: 1365655-91-9