Print…
Propargyl-PEG3-Bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(2-(2-(2-Bromoethoxy)ethoxy)ethoxy)prop-1-yne
BIPG1729-250MG BIPG1729-100MG
APOSBIPG1729-250MGEA 654 EUR
APOSBIPG1729-250MG APOSBIPG1729-100MG
Propargyl-PEG3-Bromide
Propargyl-PEG3-Bromide
Fórmula: C₉H₁₅BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD28505517
Número CAS: 203740-63-0