Print…
Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIPG1451-500MG BIPG1451-250MG BIPG1451-1G
APOSBIPG1451-500MGEA 219 EUR
APOSBIPG1451-500MG APOSBIPG1451-250MG APOSBIPG1451-1G
Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Fórmula: C₁₇H₃₄O₈
Densidade: 1,071 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20926402
Número CAS: 850090-09-4