Print…
Hydroxy-PEG6-acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Hydroxy-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oic acid
BIPG1431-1G BIPG1431-500MG
APOSBIPG1431-1GEA 545 EUR
APOSBIPG1431-1G APOSBIPG1431-500MG
Hydroxy-PEG6-acid
Hydroxy-PEG6-acid
Fórmula: C₁₅H₃₀O₉
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22574804
Número CAS: 1347750-85-9