Print…
Biotin-PEG6-Acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIPG1200-100MG BIPG1200-250MG
APOSBIPG1200-100MGEA 232 EUR
APOSBIPG1200-100MG APOSBIPG1200-250MG
Biotin-PEG6-Acid
Biotin-PEG6-Acid
Fórmula: C₂₅H₄₅N₃O₁₀S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16875661
Número CAS: 1352814-10-8