Print…
Biotin-PEG2-Acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIPG1197-100MG BIPG1197-250MG
APOSBIPG1197-100MGEA 0 EUR
APOSBIPG1197-100MG APOSBIPG1197-250MG
Biotin-PEG2-Acid
Biotin-PEG2-Acid
Fórmula: C₁₇H₂₉N₃O₆S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22056305
Número CAS: 1365655-89-5