Print…
Azido-PEG6-Acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIPG1108-100MG BIPG1108-50MG BIPG1108-250MG
APOSBIPG1108-100MGEA 68.3 EUR
APOSBIPG1108-100MG APOSBIPG1108-50MG APOSBIPG1108-250MG
Azido-PEG6-Acid
Azido-PEG6-Acid
Fórmula: C₁₅H₂₉N₃O₈
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22056306
Número CAS: 361189-66-4