Print…
Amino- PEG3-t-butyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: NH2-PEG3-C2-Boc, tert-Butyl 3-(2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)propanoate
BIPG1072-500MG BIPG1072-250MG BIPG1072-1G
APOSBIPG1072-500MGEA 219 EUR
APOSBIPG1072-500MG APOSBIPG1072-250MG APOSBIPG1072-1G
Amino- PEG3-t-butyl ester
Amino- PEG3-t-butyl ester
Fórmula: C₁₃H₂₇NO₅
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06201017
Número CAS: 252881-74-6