Print…
Amino-PEG10-alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIPG1051-100MG BIPG1051-250MG BIPG1051-500MG
APOSBIPG1051-100MGEA 0 EUR
APOSBIPG1051-100MG APOSBIPG1051-250MG APOSBIPG1051-500MG
Amino-PEG10-alcohol
Amino-PEG10-alcohol
Fórmula: C₂₀H₄₃NO₁₀
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD28385478
Número CAS: 129449-09-8