Print…
Amino-PEG7-alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: NH2-PEG7, 20-Amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol
BIPG1049-100MG BIPG1049-250MG BIPG1049-500MG
APOSBIPG1049-100MGEA 87 EUR
APOSBIPG1049-100MG APOSBIPG1049-250MG APOSBIPG1049-500MG
Amino-PEG7-alcohol
Amino-PEG7-alcohol
Fórmula: C₁₄H₃₁NO₇
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28385479
Número CAS: 1425973-14-3