Print…
Amino-PEG6-alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 17-Amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol
BIPG1048-100MG BIPG1048-250MG BIPG1048-500MG
APOSBIPG1048-100MGEA 65.4 EUR
APOSBIPG1048-100MG APOSBIPG1048-250MG APOSBIPG1048-500MG
Amino-PEG6-alcohol
Amino-PEG6-alcohol
Fórmula: C₁₂H₂₇NO₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22200781
Número CAS: 39160-70-8