L-α-Phosphatidylinositol de Glycine max (soja)
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol)
BIP0140-1G
BIP0140-250MG
APOSBIP0140-1GEA
667
EUR
APOSBIP0140-1G
APOSBIP0140-250MG
L-α-Phosphatidylinositol de Glycine max (soja)
L-α-Phosphatidylinositol
Phospholipid membrane component, precursor of inositol phosphates
Fórmula:
C₄₅H₈₇O₁₃P Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00151139 Número CAS: 97281-52-2 |