Print…
4-Nitrofenilfosfato de di-sódio hexahidratado (pNPP)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIN0446-100G BIN0446-25G BIN0446-50G
APOSBIN0446-100GEA 0 EUR
APOSBIN0446-100G APOSBIN0446-25G APOSBIN0446-50G
4-Nitrofenilfosfato de di-sódio hexahidratado (pNPP)
4-Nitrofenilfosfato de di-sódio hexahidratado (pNPP)
Fórmula: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00066288
Número CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5