Print…
Muramic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
BIMM1062-10MG BIMM1062-25MG
APOSBIMM1062-10MGEA 638 EUR
APOSBIMM1062-10MG APOSBIMM1062-25MG
Muramic acid
Muramic acid
Fórmula: C₉H₁₇NO₇
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00213428
Número CAS: 1114-41-6