Print…
Propionylleupeptin hemisulphate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Propionyl-Leu-Leu-Arg-al hemisulphate
BIMI0874-100MG BIMI0874-25MG
APOSBIMI0874-100MGEA 232 EUR
APOSBIMI0874-100MG APOSBIMI0874-25MG
Propionylleupeptin hemisulphate
Propionylleupeptin hemisulphate
Inhibitor of serine and cysteine proteases
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00171338
Número CAS: 24365-46-6