Print…
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIMB2110-100MG BIMB2110-1G BIMB2110-250MG
APOSBIMB2110-100MGEA 36.4 EUR
APOSBIMB2110-100MG APOSBIMB2110-1G APOSBIMB2110-250MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
Histochemical substrate for esterase
Fórmula: C₁₆H₁₉BrClNO₂
Ponto de Fusão: 57…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00798386
Número CAS: 209347-94-4