Print…
6-Chloro-3-indolyl α-glucopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIMB1329-100MG BIMB1329-250MG
APOSBIMB1329-100MGEA 102 EUR
APOSBIMB1329-100MG APOSBIMB1329-250MG
6-Chloro-3-indolyl α-glucopyranoside
6-Chloro-3-indolyl α-glucopyranoside
Fórmula: C₁₄H₁₆ClNO₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04972053
Número CAS: 467214-46-6