Print…
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM6003-100MG BIM6003-250MG BIM6003-500MG
APOSBIM6003-100MGEA 145 EUR
APOSBIM6003-100MG APOSBIM6003-250MG APOSBIM6003-500MG
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Fórmula: C₇H₁₅NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038151
Número CAS: 5155-47-5