Print…
Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM2048-1G BIM2048-250MG
APOSBIM2048-1GEA 0 EUR
APOSBIM2048-1G APOSBIM2048-250MG
Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Fórmula: C₂₀H₁₅O₈P
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00076128
Número CAS: 51379-07-8