Print…
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM2045-100MG BIM2045-50MG
APOSBIM2045-100MGEA 132 EUR
APOSBIM2045-100MG APOSBIM2045-50MG
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
Fórmula: C₁₆H₁₈O₈
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00069855
Número CAS: 67909-30-2