Print…
N-Hydroxysulphosuccinimide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM108-500MG BIM108-1G BIM108-5G
APOSBIM108-500MGEA 87 EUR
APOSBIM108-500MG APOSBIM108-1G APOSBIM108-5G
N-Hydroxysulphosuccinimide
N-Hydroxysulphosuccinimide
Forms amine reactive peptides
  • Protein
Ref: Staros,J.V,Wright,R.W.and Swingle,D.M.(1986) Anal.Biochem.156, 220-222
Fórmula: C₄H₅NO₆S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00217065
Número CAS: 82436-78-0