Print…
N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-(1H-Indol-3-yl)acetamido)succinic acid
BII7003-25MG BII7003-50MG BII7003-100MG
APOSBII7003-25MGEA 21.9 EUR
APOSBII7003-25MG APOSBII7003-50MG APOSBII7003-100MG
N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
Fórmula: C₁₄H₁₄N₂O₅
Peso Molecular: 290.271 g/mol
Ponto de Fusão: 198 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00050396
Número CAS: 32449-99-3