Print…
L-Glucono-1,5-lactone ≥85%
Fornecedor: Apollo Scientific
BIG1121-1G BIG1121-250MG
APOSBIG1121-1GEA 0 EUR
APOSBIG1121-1G APOSBIG1121-250MG
L-Glucono-1,5-lactone ≥85%
L-Glucono-1,5-lactone
Fórmula: C₆H₁₀O₆
Ponto de Fusão: 135 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00067388
Número CAS: 52153-09-0