Print…
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid, H-DL-Phe(3-F)-OH
BIF4028-1G BIF4028-5G
APOSBIF4028-1GEA 21.9 EUR
APOSBIF4028-1G APOSBIF4028-5G
3-Fluoro-DL-phenylalanine
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Peso Molecular: 183.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004273
Número CAS: 456-88-2