Print…
Epibestatin hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIE9631-10MG BIE9631-5MG
APOSBIE9631-10MGEA 0 EUR
APOSBIE9631-10MG APOSBIE9631-5MG
Epibestatin hydrochloride
Epibestatin hydrochloride
Diastereoepimer of aminopeptidase inhibitor bestatin
Fórmula: C₁₆H₂₄N₂O₄·ClH
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00070386
Número CAS: 100992-60-7