Print…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-xylopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICS0109-100MG BICS0109-25MG
APOSBICS0109-100MGEA 143 EUR
APOSBICS0109-100MG APOSBICS0109-25MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-xylopyranoside
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-xylopyranoside
Fórmula: C₁₃H₁₃BrClNO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00152013
Número CAS: 207606-55-1