Print…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICS0105-10MG BICS0105-25MG BICS0105-50MG
APOSBICS0105-10MGEA 145 EUR
APOSBICS0105-10MG APOSBICS0105-25MG APOSBICS0105-50MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt
Fórmula: C₁₉H₂₁BrClN₂O₉·Na
Ponto de Fusão: >183 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00792680
Número CAS: 160369-85-7