Print…
2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-dimethyl-1-((2,2,2-trichloroethoxy)sulphonyl)-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
BICR143-1G BICR143-5G
APOSBICR143-1GEA 313 EUR
APOSBICR143-1G APOSBICR143-5G
2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
Fórmula: C₇H₁₀Cl₃N₂O₃S·CF₃O₃S
Peso Molecular: 457.659 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27664964
Número CAS: 1185733-70-3