Print…
Boc-L-homopropargylglycine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N,Boc-L-homopropargylglycine
BICR119-100MG BICR119-500MG
APOSBICR119-100MGEA 545 EUR
APOSBICR119-100MG APOSBICR119-500MG
Boc-L-homopropargylglycine
Boc-L-homopropargylglycine
Fórmula: C₁₁H₁₇NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11052897
Número CAS: 208522-16-1