Print…
(3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
BICR104-1G BICR104-500MG
APOSBICR104-1GEA 1080 EUR
APOSBICR104-1G APOSBICR104-500MG
(3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid
(3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797325
Número CAS: 108646-25-9