Print…
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl trichloroacetimidate ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-mannopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(2,2,2-trichloro-1-iminoethoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
BICL4375-1G BICL4375-2G
APOSBICL4375-1GEA 768 EUR
APOSBICL4375-1G APOSBICL4375-2G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl trichloroacetimidate ≥95%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl trichloroacetimidate
Fórmula: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04039685
Número CAS: 121238-27-5