Print…
2,3,4-Tri-O-isobutyryl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-glucopyranuronic acid methyl ester ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4368-100MG BICL4368-250MG BICL4368-500MG
APOSBICL4368-100MGEA 364 EUR
APOSBICL4368-100MG APOSBICL4368-250MG APOSBICL4368-500MG
2,3,4-Tri-O-isobutyryl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-glucopyranuronic acid methyl ester ≥98%
2,3,4-Tri-O-isobutyryl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-glucopyranuronic acid methyl ester
Fórmula: C₂₁H₃₀Cl₃NO₁₀
Ponto de Fusão: 82…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09817649
Número CAS: 150607-96-8