Print…
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4356-1G BICL4356-2G
APOSBICL4356-1GEA 253 EUR
APOSBICL4356-1G APOSBICL4356-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside
Fórmula: C₂₀H₂₂O₅S
Ponto de Fusão: 152…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973630
Número CAS: 161007-96-1