Print…
4-Isothiocyanatophenyl α-D-mannopyranoside ≥97%
Fornecedor: Apollo Scientific
BICL4346-25MG BICL4346-100MG
APOSBICL4346-25MGEA 253 EUR
APOSBICL4346-25MG APOSBICL4346-100MG
4-Isothiocyanatophenyl α-D-mannopyranoside ≥97%
4-Isothiocyanatophenyl α-D-mannopyranoside
Fórmula: C₁₃H₁₅NO₆S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070374
Número CAS: 96345-79-8