Print…
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4326-1G BICL4326-500MG BICL4326-2G
APOSBICL4326-1GEA 768 EUR
APOSBICL4326-1G APOSBICL4326-500MG APOSBICL4326-2G
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose ≥99%
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose
Fórmula: C₁₁H₁₈O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15144988
Número CAS: 13039-93-5