Print…
6-Amino-6-deoxy-D-glucopyranose, hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
BICL4320-100MG BICL4320-25MG BICL4320-50MG
APOSBICL4320-100MGEA 1210 EUR
APOSBICL4320-100MG APOSBICL4320-25MG APOSBICL4320-50MG
6-Amino-6-deoxy-D-glucopyranose, hydrochloride ≥98%
6-Amino-6-deoxy-D-glucopyranose, hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃NO₅·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051996
Número CAS: 4460-60-0