Print…
3-O-Allyl-β-D-glucopyranose ≥97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-O-2-Propen-1-yl-β-D-glucopyranose
BICL4318-10G BICL4318-25G BICL4318-5G
APOSBICL4318-10GEA 899 EUR
APOSBICL4318-10G APOSBICL4318-25G APOSBICL4318-5G
3-O-Allyl-β-D-glucopyranose ≥97%
3-O-Allyl-β-D-glucopyranose
Fórmula: C₉H₁₆O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28397791
Número CAS: 77388-91-1