Print…
6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4316-10MG BICL4316-25MG BICL4316-5MG
APOSBICL4316-10MGEA 603 EUR
APOSBICL4316-10MG APOSBICL4316-25MG APOSBICL4316-5MG
6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
6-Azido-6-deoxy-L-galactose
Fórmula: C₆H₁₁N₃O₅
Ponto de Fusão: 135…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27927712
Número CAS: 70932-63-7