Print…
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4300-10MG BICL4300-5MG
APOSBICL4300-10MGEA 1050 EUR
APOSBICL4300-10MG APOSBICL4300-5MG
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide
Fórmula: C₁₅H₁₄ClNO₇
Ponto de Fusão: 206…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD29924274
Número CAS: 65851-39-0