Print…
Octanoyl D-glucopyranoside ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
BICL4286-1G BICL4286-2G
APOSBICL4286-1GEA 420 EUR
APOSBICL4286-1G APOSBICL4286-2G
Octanoyl D-glucopyranoside ≥98%
Octanoyl D-glucopyranoside
Fórmula: C₁₄H₂₆O₇
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28122839
Número CAS: 60415-65-8