Print…
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4279-10MG BICL4279-25MG BICL4279-50MG
APOSBICL4279-10MGEA 281 EUR
APOSBICL4279-10MG APOSBICL4279-25MG APOSBICL4279-50MG
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose ≥98%
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose
Fórmula: C₁₂H₁₇FO₇
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22124251
Número CAS: 188783-78-0