Print…
Propargyl α-D-galactopyranoside ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
BICL4265-100MG BICL4265-250MG BICL4265-500MG
APOSBICL4265-100MGEA 405 EUR
APOSBICL4265-100MG APOSBICL4265-250MG APOSBICL4265-500MG
Propargyl α-D-galactopyranoside ≥98%
Propargyl α-D-galactopyranoside
Fórmula: C₉H₁₄O₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD15145085
Número CAS: 913074-13-2