Print…
Propargyl α-D-mannopyranoside ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Propyn-1-yl α-D-mannoside, Propargyl ALPHA-D-mannopyranoside, 2-Propynyl α-D-mannopyranoside
BICL4262-100MG BICL4262-250MG BICL4262-500MG
APOSBICL4262-100MGEA 490 EUR
APOSBICL4262-100MG APOSBICL4262-250MG APOSBICL4262-500MG
Propargyl α-D-mannopyranoside ≥98%
Propargyl α-D-mannopyranoside
Fórmula: C₉H₁₄O₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD19980990
Número CAS: 854262-01-4