Print…
1,3-O-Benzylidene-D-arabinitol ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4257-10G BICL4257-5G
APOSBICL4257-10GEA 796 EUR
APOSBICL4257-10G APOSBICL4257-5G
1,3-O-Benzylidene-D-arabinitol ≥98%
1,3-O-Benzylidene-D-arabinitol
Fórmula: C₁₂H₁₆O₅
Ponto de Fusão: 128…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00049363
Número CAS: 70831-50-4