Print…
Benzyl β-D-arabinopyranoside ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: NSC 2561
BICL4248-1G BICL4248-2G BICL4248-5G
APOSBICL4248-1GEA 351 EUR
APOSBICL4248-1G APOSBICL4248-2G APOSBICL4248-5G
Benzyl β-D-arabinopyranoside ≥98%
Benzyl β-D-arabinopyranoside
Fórmula: C₁₂H₁₆O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00225631
Número CAS: 5329-50-0