Print…
1,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
BICL4244-100MG BICL4244-250MG BICL4244-500MG
APOSBICL4244-100MGEA 364 EUR
APOSBICL4244-100MG APOSBICL4244-250MG APOSBICL4244-500MG
1,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
1,5-Anhydro-D-mannitol
Fórmula: C₆H₁₂O₅
Peso Molecular: 164.156 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00067387
Número CAS: 492-93-3