Print…
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
BICL4240-100MG BICL4240-250MG
APOSBICL4240-100MGEA 0 EUR
APOSBICL4240-100MG APOSBICL4240-250MG
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside ≥98%
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside
Fórmula: C₁₂H₁₇NO₆
Ponto de Fusão: 165…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00067366
Número CAS: 34213-86-0