Print…
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranose ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4239-2G BICL4239-5G BICL4239-10G
APOSBICL4239-2GEA 261 EUR
APOSBICL4239-2G APOSBICL4239-5G APOSBICL4239-10G
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranose ≥98%
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranose
Fórmula: C₁₆H₂₃NO₁₀
Ponto de Fusão: 235…238 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00214297
Número CAS: 3006-60-8