Print…
Acetaminophen β-D-glucuronide ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4227-10MG BICL4227-25MG BICL4227-50MG
APOSBICL4227-10MGEA 278 EUR
APOSBICL4227-10MG APOSBICL4227-25MG APOSBICL4227-50MG
Acetaminophen β-D-glucuronide ≥95%
Acetaminophen β-D-glucuronide
Fórmula: C₁₄H₁₇NO₈
Ponto de Fusão: 185…190 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094680
Número CAS: 16110-10-4