Print…
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4226-250MG BICL4226-500MG BICL4226-100MG
APOSBICL4226-250MGEA 609 EUR
APOSBICL4226-250MG APOSBICL4226-500MG APOSBICL4226-100MG
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Fórmula: C₁₆H₂₄N₄O₉
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD19981038
Número CAS: 142072-11-5